Pirfenidone
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
464720010 464722500
ACRO464720010EA 296 EUR
ACRO464720010 ACRO464722500
Pirfenidone
Pirfenidone
  • Bioactive
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Schmelzpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00866047
CAS-Nummer: 53179-13-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 4 hr, 75 kPa)
Solubility (5% in CH2Cl2) Clear colorless to yellow
HPLC ≥97.5 %