Atorvastatin calcium salt trihydrate
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Calcium (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate trihydrate, Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate, Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate, Atorvastatin calcium
464810010 464810050
ACRO464810010EA 84.1 EUR
ACRO464810010 ACRO464810050
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Atorvastatin calcium salt trihydrate
  • Bioactive
Formel: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
Molecular Weight: 1209,39 g/mol
Schmelzpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09752074
CAS-Nummer: 344423-98-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %