Sesamin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (1S,3aR,4S,6aR)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)hexahydrofuro[3,4-c]furan
464890010 464892500
ACRO464890010EA 431 EUR
ACRO464890010 ACRO464892500
Sesamin
Sesamin
  • Bioactive
Formel: C₂₀H₁₈O₆
Molecular Weight: 354,36 g/mol
Schmelzpunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00216134
CAS-Nummer: 607-80-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
HPLC ≥97.5 %