Simethicone
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
465170100
465170500
ACRO465170100EA
112
EUR
ACRO465170100
ACRO465170500
Simethicone
Simethicone
- Bioactive
Lagertemperatur:
Kühlschrank |
CAS-Nummer:
8050-81-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to grey Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4000 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
Viscosity | 475 to 525 CP (25°C) |