Isoindolin-1-one
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one, 1-Isoindolinone
465180010 465180050
ACRO465180010EA 51.5 EUR
ACRO465180010 ACRO465180050
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
  • Bioactive
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Schmelzpunkt: 150…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03085939
CAS-Nummer: 480-91-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %