3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Irbesartan, 3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
465250010
465250050
ACRO465250010EA
52.5
EUR
ACRO465250010
ACRO465250050
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
- Bioactive
Formel:
C₂₅H₂₈N₆O Molecular Weight: 428,5294 g/mol Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00864464 CAS-Nummer: 138402-11-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 180 to 184 °C |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |