Maleinsäureanhydrid, Briketts
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Furandion
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 28 EUR
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Maleinsäureanhydrid, Briketts
Maleinsäureanhydrid
  • Organic reagent
Formel: C₄H₂O₃
Molecular Weight: 98,06 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005518
CAS-Nummer: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %