Cidofovir dihydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(((1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid dihydrate
463120010
463122500
ACRO463120010EA
683
EUR
ACRO463120010
ACRO463122500
Cidofovir dihydrate
Cidofovir dihydrate
- Bioactive
Formel:
C₈H₁₄N₃O₆P·2H₂O Schmelzpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD16556167 CAS-Nummer: 149394-66-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 10 to 12.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |