Acetamiprid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
463930010 463932500
ACRO463930010EA 298 EUR
ACRO463930010 ACRO463932500
Acetamiprid
Acetamiprid
  • Bioactive
Formel: C₁₀H₁₁ClN₄
Molecular Weight: 222,67 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06201842
CAS-Nummer: 135410-20-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %