Nitenpyram

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

463940010 463942500
ACRO463940010EA 297 EUR
ACRO463940010 ACRO463942500
Nitenpyram
Nitenpyram

  • Bioactive

Formel: C₁₁H₁₅ClN₄O₂
Molecular Weight: 270,72 g/mol
Schmelzpunkt: 70…84 °C
Flammpunkt: >70 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01631161
CAS-Nummer: 150824-47-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 85 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR