Trilostane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
464380010 464382500
ACRO464380010EA 298 EUR
ACRO464380010 ACRO464382500
Trilostane
Trilostane
  • Bioactive
Formel: C₂₀H₂₇NO₃
Molecular Weight: 329.43 g/mol
Schmelzpunkt: 284 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00199295
CAS-Nummer: 13647-35-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %