Bifenox
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
464600010 464602500
ACRO464600010EA 327 EUR
ACRO464600010 ACRO464602500
Bifenox
Bifenox
  • Bioactive
Formel: C₁₄H₉Cl₂NO₅
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055314
CAS-Nummer: 42576-02-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 89 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥98.0 %