Pravastatin sodium salt hydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
464880010 464882500
ACRO464880010EA 333 EUR
ACRO464880010 ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate
  • Bioactive
Formel: C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O
Molecular Weight: 446.51 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00887601
CAS-Nummer: 2244386-63-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
Specific optical rotation +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %