Zentrifugen, Tischmodell, Belüftet/Gekühlt, Mega Star 1.6/1.6R
Lieferant: VWR Collection
521-2658EA 4920 EUR
521-2658 521-2659 521-2660 521-2661
Zentrifugen, Tischmodell, Belüftet/Gekühlt, Mega Star 1.6/1.6R
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese vielseitigen Zentrifugen eignen sich ideal für eine Reihe von Routineanwendungen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, sowie für die akademische Forschung. Sie bieten ein gutes Fassungsvermögen und ein ergonomisches Design, das die Arbeit auf einem Labortisch erleichtert.
  • Auto-Lock ® III Rotorsystem: Schnelles, werkzeugfreies Auswechseln von Rotoren; mit nur einem Knopfdruck können Anwender die Rotoren auswechseln und problemlos für die Reinigung auf die Rotorkammer zugreifen
  • Aerosoldichtes ClickSeal®-Becherverschluss-System: Handschuhfreundliches, einhändiges Öffnen/Schließen, keine Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern
  • SMARTSpin® Technologie optimiert die Beschleunigung, Bremsung und Restlastunwucht für maximale Sicherheit, gleichmäßigen Betrieb und reproduzierbare Trennungen
  • Zeitsparende Pulse-Funktion für kurze Durchläufe
  • Intuitive Bedienelemente und große, helle LCD-Anzeige erleichtern die Bedienung und Programmierung
Mega Star-Zentrifugen sind mit belüfteter oder gekühlter Ausstattung erhältlich. Die gekühlte Version mit ihrer Vorkühlfunktion eignet sich für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben in einem Temperaturbereich von -10 bis +40 °C.
TX-400 Ausschwingrotor: Dieser Rotor wurde für eine große Auswahl an Laboranwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt. Mit einer Kapazität von 4×400 ml, 76×5/7 ml Blutröhrchen, 16×50 ml konischen oder 36×15 ml konischen Röhrchen in einem einzigen Durchlauf ermöglicht er eine sehr hohe Konfigurationsflexibilität.
Zubehörinformationen: Die Zentrifugen können mit allen Rotoren verwendet werden, die für die Megafuge ST1/ST1R Plus-Zentrifugen geeignet sind.
Bestellinformation: Die VWR® Mega Star 1.6/1.6R ist entweder ohne Rotor zur freien Rotorauswahl oder als Paket, inklusive Zentrifuge, TX-400-Rotor, Satz aus vier Bechern und vier ClickSeal®-Deckeln erhältlich. Alle Modelle werden mit zwei Netzkabeln (EU- und UK-Stecker) und USB-Stick mit Bedienungsanleitungen geliefert. Adapter müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten Info 1 In 1m Abstand und in einer Höhe von 1,6m vor dem Instrument gemessen
2 Mit Fiberlite F15-8x50cy bei 14,500 min⁻¹ gemessen