Zentrifugen, Tischmodelle, belüftet/gekühlt, Mega Star 4,0 / 4.0R
Lieferant: VWR Collection
521-2662EA 6550 EUR
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
Zentrifugen, Tischmodelle, belüftet/gekühlt, Mega Star 4,0 / 4.0R
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese vielseitigen Zentrifugen eignen sich ideal für eine Reihe von Routineanwendungen in der Pharma- und Biotechnologiebranche sowie für die akademische Forschung. Sie bieten außergewöhnliche Kapazität und ein ergonomisches Design, das die Arbeit auf einer Tischplatte erleichtert.
  • Auto-Lock ® III Rotorsystem: Werkzeugfreies Wechselsystem für schnellen Rotorwechsel; mit nur einem Knopfdruck kann der Benutzer den Rotor auswechseln und problemlos die Rotorkammer reinigen
  • Aerosoldichtes ClickSeal® Becherverschlusssystem: handschuhfreundliches, einhändiges Öffnen/Schließen, keine Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen erforderlich
  • SMARTSpin® Technologie optimiert Beschleunigung, Bremsen und Restlastunwucht für maximale Sicherheit, bei gleichmäßigem Betrieb und reproduzierbaren Trennungen
  • Zeitsparende Pulse-Funktion für kurze Durchläufe
  • Intuitive Bedienelemente und große, helle LCD-Anzeige erleichtern die Bedienung und Programmierung
Mega Star-Zentrifugen sind mit belüfteter oder gekühlter Funktion erhältlich. Die gekühlte Version mit ihrer Vorkühlfunktion eignet sich für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben in einem Temperaturbereich von −10 bis +40 °C.
TX-1000 Ausschwingrotor: Dank seiner hohen Kapazität (4×1000 ml) beschleunigt der Rotor die Produktivität auf bis zu 196×⁵/₇ ml Blutröhrchen, 40×50 ml konischen oder 96×15 ml konischen Röhrchen in einem einzigen Durchlauf.
Zubehörinformationen: Die Zentrifugen können mit allen Rotoren (außer H-Flex HS4 Ausschwingrotor) verwendet werden, die für sich für die Megafuge ST4/ST4R Plus-Zentrifugen eignen.
Bestellinformation: Die VWR® Mega Star 4.0/4.0R ist entweder ohne Rotor zur freien Rotorauswahl oder als Paket, inkl. Zentrifuge, TX-1000-Rotor, Satz aus vier Becher und vier ClickSeal®-Deckeln erhältlich. Alle Modelle werden mit zwei Netzkabeln (EU- und UK-Stecker) und USB-Stick mit Bedienungsanleitungen geliefert. Adapter müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten HINWEIS: Der TX-750 Ausschwingrotor (521-1352) hat eine Kraft von 4500 min⁻¹, 4732 ×g bei Verwendung mit der Mega Star 4.0/4.0R Zentrifuge. Gemessen 1 m vor dem Instrument in 1,6 m Höhe. Gemessen mit Fiberlite F15-8x50cy bei 14.500 U/min.