Hauben und Leichthauben mit Band, S-400 Serie PAPR Versaflo™
Lieferant: 3M
S433L S433S
111-0850EA 193 EUR
111-0850 111-0851
Hauben und Leichthauben mit Band, S-400 Serie PAPR Versaflo™
Respirators Atemschutz-Systeme
3M™ Versaflo™ S-Serie Leichthauben verfügen über einstellbare Kopfbänder (die meisten Modelle) und weiche Komfortpads sorgen für eine ausgezeichnete Passform, Stabilität und ein gutes Sichtfeld.
  • Können in Kombination mit zahlreichen Gebläseeinheiten und Atemschutzsystemen mit Luftzufuhr verwendet werden
  • Leiten einen erfrischenden Luftstrom in die Kopfteile
  • Ausgestattet mit dem innovativen 3M™ Quick Release (QRS)-Anschluss
  • Stromlinienoptimierte Kopfteile, weniger voluminöses Aussehen
Die Leichthauben bieten eine weitreichend Gesichtsabdichtung mit weichem Gummizug für verbesserten Komfort und reduzierte Luftgeräusche. Die Mehrweghauben ermöglichen es die Luftverteilung innerhalb der Haube den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Bietet Augen-, Gesicht-, Haar-, Hals- und Schulterschutz, Hauben der S-400 Serie sind eigensicher in Umgebungen, die eine hohe Mobilität erfordern. Zweilagiges Polypropylen-Spinnvlies/laminiertes Foliengewebe, mit PETG Visir. Sie schützen vor Gasen, Dämpfen, Partikeln, Flüssigkeitsspritzer, Staub und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie.
Standards: Entspricht EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3, EN 14594 3A.