Bleifreies Comply™ Dampf-Indikatorband
Lieferant: 3M MEDICAL
M1322-24 M1322-18 1322-12
489-0107EA 27 EUR
489-0107 817-0118 MMME1322-12
Bleifreies Comply™ Dampf-Indikatorband
Sterilisationsindikatoren
Versiegelt Verpackungen sicher und gibt eine sichtbare Bestätigung, dass die Verpackung dem Dampfsterilisationsprozess ausgesetzt wurde.
  • Nicht aus Naturkautschuk-Latex hergestellt
  • Zuverlässiges, hochwertiges Klebemittel
  • Kein schädlicher Abfall durch die Verwendung von bleifreier Tinte
  • Dehnbare Rückseite minimiert das Ablösen des Bandes während der Sterilisation
  • Kann beschriftet oder mit vorgedruckten Etiketten versehen werden
Comply™ Indikatorbänder versiegeln Verpackung sicher und ermöglichen es gleichzeitig den ZSVA- und OP-Mitarbeitern auf den ersten Blick zu erkennen, ob die Verpackungen dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wurden. Die in diagonalen Streifen aufgedruckte, chemische Indikatortinte ändert ihre Farbe oder wird dunkler, wenn sie dem Sterilisationsprozess ausgesetzt wird.