PffBT4T-2DT, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66014.MD
H66014.ME
H66014.MC
H66014.MDEA
1221
EUR
H66014.MD
H66014.ME
H66014.MC
PffBT4T-2DT, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PffBT4T-2DT
Formel:
(C₆₆H₉₆N₂S₅F₂)n |
CAS-Nummer:
1430201-60-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,65 ± 0,02 eV |