PBDB-T (PCE12), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66526.MC H66526.MD H66526.ME
H66526.MCEA 489 EUR
H66526.MC H66526.MD H66526.ME
PBDB-T (PCE12), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PBDB-T (PCE12)
Formel: (C₆₈H₇₈O₂S₈)n
CAS-Nummer: 1415929-80-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,82 ± 0,02 eV