PDPPTT, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Poly[2,5-(2-decyltetradecyl)-3,6-diketopyrrolopyrrole-alt-5,5-(2,5- di(thien-2- yl)thieno[3,2-b]thiophene)]
H66319.MCEA 612 EUR
H66319.MC H66319.MD H66319.ME
PDPPTT, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PDPPTT
Formel: (C₆₈H₁₀₄N₂O₂S₄)n
CAS-Nummer: 1260685-66-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,40 ± 0,02 eV