BTP-4Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: TTPTTI-4C
H66315.MC H66315.MD H66315.ME
H66315.MCEA 673 EUR
H66315.MC H66315.MD H66315.ME
BTP-4Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
BTP-4Cl
Formel: C₈₂H₈₆Cl₄N₈O₂S₅
Molecular Weight: 1517,75 g/mol
CAS-Nummer: 2414918-25-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,36 ± 0,02 eV