ITIC-M, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Scientific
H66035.MC H66035.MD H66035.ME
H66035.MCEA 612 EUR
H66035.MC H66035.MD H66035.ME
ITIC-M, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
ITIC-M
Formel: C₉₆H₈₆O₂N₄S₄
Molecular Weight: 1456,00 g/mol
CAS-Nummer: 2047352-80-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,65 ± 0,02 eV