IEICO-4F, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66546.MC
H66546.MD
H66546.ME
H66546.MCEA
612
EUR
H66546.MC
H66546.MD
H66546.ME
IEICO-4F, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
IEICO-4F
Formel:
C₁₁₄H₁₁₄F₄N₄O₄S₄ |
CAS-Nummer:
2089044-02-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,28 ± 0,02 eV |