o-IDTBr, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66666.MC H66666.MD H66666.ME
H66666.MCEA 673 EUR
H66666.MC H66666.MD H66666.ME
o-IDTBr, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
o-IDTBr
Formel: C₇₂H₈₈N₆O₂S₈
CAS-Nummer: 2077945-91-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,60 ± 0,02 eV