IDT-2BR, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66830.MC
H66830.MD
H66830.ME
H66830.MCEA
630
EUR
H66830.MC
H66830.MD
H66830.ME
IDT-2BR, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
IDT-2BR
Formel:
C₈₈H₈₈N₆O₂S₈ |
CAS-Nummer:
2042521-91-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,69 ± 0,02 eV |