ITIC, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66574.MC H66574.MD H66574.ME
H66574.MCEA 489 EUR
H66574.MC H66574.MD H66574.ME
ITIC, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
ITIC
Formel: C₉₄H₈₂N₄O₂S₄
CAS-Nummer: 1664293-06-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,57 ± 0,02 eV