Ethyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
222542-5G
222542-25G
222542-5GEA
190
EUR
222542-5G
222542-25G
Ethyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%, Sigma-Aldrich®
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Schiff base which can be converted to amino alcohols and amino esters.
Formel:
C₁₇H₁₇NO₂ Schmelzpunkt: 51,..53 °C (Lit.) Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010590 CAS-Nummer: 69555-14-2 |