(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
264806-1GEA 97.3 EUR
264806-1G 264806-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
Formel: CH₁₁ClO₃
Molecular Weight: 214,65 g/mol
Siedepunkt: 118 °C/0,8 mmHg (Lit.)
Dichte: 1,227 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 108 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00012046
CAS-Nummer: 52711-92-9
ADR: 8,2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour); Yellow to Red to Brown Conforms to Requirements
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration by AgNO3 After Oxygen Combustion: 98.5 - 101.5%
GC (area %) ≥98.5%