Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (getrocknete Basis, AT) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
00541-1G
00541-5G
00541-1GEA
282
EUR
00541-1G
00541-5G
Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (getrocknete Basis, AT) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) chloride oxide
(Ammoniated ruthenium oxychloride)
Formel:
H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃ Molecular Weight: 786,354 g/mol |
MDL:
MFCD00011479 CAS-Nummer: 11103-72-3 |