1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471062-25ML
471062-5ML
471062-25MLEA
332
EUR
471062-25ML
471062-5ML
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline,97%
Formel:
C₁₃H₁₉N Molecular Weight: 189.30 g/mol Siedepunkt: 123 °C/5 mmHg (Lit.) Dichte: 0.975 g/mL (25 °C) (Lit.) Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00799587 CAS-Nummer: 59388-58-8 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) May Darken In Storage |
Colorless to Yellow to Brown |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by HCL04) | 96.5 - 103.5 % |
Purity (GC) | ≥96.5% |