1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide ≥95%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
1-n-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
377783-5G
377783-5GEA
278
EUR
377783-5G
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide ≥95%, Sigma-Aldrich®
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide,95%
Formel:
C₁₇H₂₃BrN₂ Molecular Weight: 335.289 g/mol Schmelzpunkt: 125…128 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134461 CAS-Nummer: 39127-10-1 |