1,10-Phenanthrolin-4,7-diol ≥30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429031-1G
429031-250MG
429031-1GEA
225
EUR
429031-1G
429031-250MG
1,10-Phenanthrolin-4,7-diol ≥30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthrolin-4,7-diol
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline, Dye content ≥30 % (1,10-Phenanthroline-4,7-diol)
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ Molecular Weight: 212,21 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers., Lit.) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00004975 CAS-Nummer: 3922-40-5 EINECS: 223-493-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour): Grey to Brown to Green | Conforms to Requirements |
Appearance (Form) | Powder or Chunks |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | ≥18.3% |
Nitrogen | ≥3.9% |
Purity (HPLC) | Typically >85% |