Multimodus-Ionenaustauschharz (IEX) für die Chromatographie, Laborsäule, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Lieferant: Avantor
6061-07EA 331.98 EUR
6061-07 6061-25
Multimodus-Ionenaustauschharz (IEX) für die Chromatographie, Laborsäule, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Chromatographiesäulen
Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als starkes Kationenaustauscherharz mit verbesserter Selektivität für eine hervorragende Trennung in Prozesschromatographieanwendungen.
BAKERBOND® PolyCSX™ Multimodus-Kationenaustauschchromatographiemedien basieren auf einer proprietären Oberflächenchemie, die eine starke Kationenaustauschfunktionalität mit schwachen kationischen und anionischen Austauschstellen kombiniert und ihre einzigartige Selektivität nutzt, um eine höhere Reinigungsleistung für eine Vielzahl von Biopharmazeutika zu ermöglichen.
Das BAKERBOND® PolyCSX™ Ionenaustauscherharz wurde von Avantor nach den hohen Standards unserer J.T.Baker® Markenchemikalien entwickelt und hergestellt. Es kann mit anderen J.T.Baker® BAKERBOND® Harzen verwendet werden, um die Trennleistung Ihrer Chromatographieprozesse zu verbessern.
Bestellinformation: Die in praktischen 5er-Packungen erhältlichen 1-ml- und 5-ml-Laborsäulen sind für den direkten Anschluss an viele gängige Chromatographiegeräte wie GE ÄKTA™ und Bio-Rad NGC™ konzipiert. Großpackungen (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L und 5 L) finden Sie auf der Registerkarte Ergänzende Produkte (Complementary Products) in der Bestelltabelle.