Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Herasafe™ 2025
Lieferant: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Herasafe™ 2025
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Maximieren Sie den Probenschutz und die Anwendersicherheit und gewährleisten Sie Schutz, Komfort und Bequemlichkeit.
  • Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht die Leistung der Dual-DC-Gebläsemotoren automatisch aus, um den notwendigen Luftstrom aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter zu kompensieren
  • Das einzigartige DAVe Plus (Digital Airflow Verification)-System validiert den Schutz durch Überwachung der Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren, die alle Veränderungen in den Abluft- und Abstrom-Luftkammern erkennen und einen Alarm ausgeben
  • Einfach zu bedienendes und leicht verständliches grafisches Display
  • Smart Clean Plus verfügt über ein vollständig zu öffnendes Fenster mit Scharnieren an der Vorderseite, das einen vollständigen Zugang zum Innenraum aus nicht korrodierendem Edelstahl 304 ermöglicht und eine einfache Reinigung/Desinfektion des Innenraums einschließlich der Rückwand erlaubt
  • Motorisierte Flügelöffnungshöhe von 200 mm für optimierte
  • Benutzerfreundlichkeit und Effizienz mit serienmäßiger Batterieunterstützung, um das Schließen bei Stromausfall zu ermöglichen
  • Seitenwände/Fenster aus Glas sorgen für einen hellen Arbeitsbereich und helle, energieeffiziente LED-Leuchten gewährleisten eine bessere Sicht an der Werkbank
Die biologischen Sicherheitswerkbänke Herasafe 2025 Klasse II bieten zuverlässige Leistung mit überragender Präzision für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine garantierte Sicherheit für Produkt, Personal und Umwelt erfordern. Robuste Konstruktion und hervorragendes ergonomisches Design werden mit autonomen Sicherheitsfunktionen und einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche kombiniert, die immer eine klare Statusanzeige liefert. Wahlweise Modelle mit integriertem, programmierbarem Desinfektionssystem in einer UV-Traverse. Die UV-Leuchten sind an beiden Seitenwänden angebracht, um die gesamte Arbeitsfläche schattenfrei auszuleuchten. Dies gewährleistet eine gründliche Desinfektion der gesamten Kammer für maximalen Probenschutz.
Arbeitshöhe der Frontscheibe: 200 mm
Standards: Unabhängig geprüft und zertifiziert durch TÜV Nord nach EN 12469 Standard für Klasse II Werkbänke für biologische Sicherheit.