Zentrifugenröhrchen, ASTM, VWR®
Lieferant: VWR Collection
525-1568EA 30.6 EUR
525-1568 525-1569
Zentrifugenröhrchen, ASTM, VWR®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Borosilikatglas 3.3, zur Bestimmung von Wasser und Sedimenten in Rohöl nach den Bestimmungen der Prüfmethode ASTM D 96.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • Sehr kontrastreiche blaue Emailfarbe
  • Widersteht Kräften bis zu 700 ×g
Design, Graduierungen und Toleranzen entsprechen ASTM (American Society for Testing Materials) Bestimmungen.
Standards:
ASTM E-982
Lieferumfang: Werden ohne Kappe ausgeliefert.