Fisetin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
119150010
119150050
ACRO119150010EA
139
EUR
ACRO119150010
ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Formel:
C₁₅H₁₀O₆ Molecular Weight: 286.24 g/mol Schmelzpunkt: >330 °C |
MDL:
MFCD00006829 CAS-Nummer: 528-48-3 EINECS: 208-434-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to amber to dark green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % |
HPLC | ≥90.0 % |