4-tert-Butylpyridin ≥97,5% (durch GC)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(tert-Butyl)pyridine
161940250 161941000
ACRO161940250EA 136 EUR
ACRO161940250 ACRO161941000
4-tert-Butylpyridin ≥97,5% (durch GC)
4-tert-Butylpyridin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C
Flammpunkt: 63 °C
MDL: MFCD00006435
CAS-Nummer: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g