5-Isopropyl-2-methylanilin (synthetisch) ≥94% (durch GC)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
248790010 248790050 248790250
ACRO248790010EA 93.1 EUR
ACRO248790010 ACRO248790050 ACRO248790250
5-Isopropyl-2-methylanilin (synthetisch) ≥94% (durch GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Dichte: 0,95 g/cm³
MDL: MFCD00044503
CAS-Nummer: 2051-53-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %