Trichloressigsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: TCA
APOSOR8372-1KGEA 139 EUR
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-5KG APOSOR8372-250G
Trichloressigsäure 99%
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Schmelzpunkt: 52…58 °C
Dichte: 1,62g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II