Trichter mit Kugel und Deckel, ARNOLD, V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
317642 317641 317632 317643 317644 317645 317646 317647 317648 317649 319001 317636 317660
221-0298EA 154 EUR
221-0298 SCTV317641 SCTV317632 SCTV317643 SCTV317644 SCTV317645 SCTV317646 SCTV317647 SCTV317648 SCTV317649 SCTV319001 SCTV317636 SCTV317660
Trichter mit Kugel und Deckel, ARNOLD, V2.0
Trichter Sicherheitstrichter
Der robuste Sicherheitstrichter "ARNOLD" V2.0 mit Deckel und Kugel erfüllt durch die Kombination zweier unabhängiger Sicherheitsmechanismen die höchsten Anforderungen an eine sichere Entsorgung von flüssigen Sonderabfällen. Die beiden Sicherheitsmerkmale bestehen aus einer in der Trichterwanne integrierten Kugel und einem im Klappdeckel des Trichters eingearbeiteten Dichtungsring, die den Austritt von giftigen oder gesundheitsschädlichen Gasen verhindern. Das neue Design sorgt für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit und verhindert eine Verformung des Trichters auch bei starker Beanspruchung.
  • Hergestellt aus hochwertigem PE-HD-Material, weiss/blau, für maximale Stabilität und Langlebigkeit
  • Scharnierdeckel mit Dichtungsring zum Verschließen, wenn der Trichter nicht benutzt wird
  • Optimiertes Sieb zum Auffangen größerer Partikel und zum Absetzen von Laborflaschen
  • Verbesserter Spritzschutz mit integrierten Luftkanälen zur Vermeidung von Blasenbildung
  • Kugelhahn mit automatischem Öffnungsmechanismus beim Befüllen
  • Sicherheitslanze, kann individuell gekürzt werden, zum sauberen Ablassen von flüssigen Abfällen.
  • Alle wesentlichen Komponenten sind zur einfachen Reinigung abnehmbar
Der Kugeltrichter mit Klappdeckel ARNOLD V2.0 ist für verschiedene Behältergewinde verfügbar. Um wirtschaftlich und umweltfreundlich produzieren können, liefern wir einzelne Varianten mit einem Gewindeadapter aus, die keinen Einfluss auf die Funktionalität oder die Sicherheit des Trichters haben.
Lieferumfang: Inklusive Lanze (220mm), Spritzschutz und abnehmbarem Sieb.