CO2-Brutschränke, ICO-Serie
Lieferant: MEMMERT
ICO50 ICO105 ICO150 ICO240
390-0985EA 4992 EUR
390-0985 390-0986 390-0987 390-0988
CO2-Brutschränke, ICO-Serie
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Die CO₂-Inkubatoren der ICO-Serie verfügen über nahtlos verschweißte, korrosionsbeständige Edelstahlkammern mit abgerundeten Kanten und ohne weitere Einbauten, was eine einfache und gründliche Reinigung gewährleistet. Die Modelle verfügen über TwinDISPLAY mit USB-Anschluss zum Aufspielen von Programmen, Auslesen von Protokollen oder zum Schutz von Geräten über die Benutzer-ID-Funktion und eine Ethernet-Schnittstelle sowie einen Datenlogger mit 10 Jahren Speicherkapazität. Alle Parameter können direkt im ControlCOCKPIT oder der AtmoCONTROL-Software eingestellt werden, die Drag & Drop-Symbole zur Werteeingabe verwendet. Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT (optional): Betriebsanzeige, Protokollierung und CO₂-Regelung sind auch bei Stromausfall voll funktionsfähig.
  • Sterilisationszyklus bei +180 °C für 60 Minuten (ohne Ausbau der Sensoren)
  • Kurze Erholzeiten, minimales Risiko der Kondensation im Innenraum und homogene Kammeratmosphäre
  • Ausfallsichere FDA-konforme Protokollierung von Temperatur, CO₂, O₂, Feuchte und Türöffnung
  • Optischer und akustischer Alarm sowie Alarmmeldung an Mobiltelefone oder E-Mail-Adresse
  • Intuitives, benutzerfreundliches ControlCOCKPIT mit zwei TFT-Displays zeigt alle einstellbaren Parameter an
  • Beheizte innere Glastür, schnelleres Erreichen der Solltemperatur
  • Protokollierung, Aufspielen und Ausführen von Programmen mit Fernzugriff über Ethernet-Schnittstelle
Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten. Komplexe Rampenprozesse können schnell und einfach programmiert werden. Die SetpointWAIT Funktion gewährleistet, dass der Prozess nicht startet, bevor die eingestellte Temperatur erreicht wird. Darüber hinaus sorgen ein Übertemperaturwächter sowie zwei hochwertige PT100-Platin-Temperatursensoren für gegenseitige Überwachung und Betriebsübergang bei gleicher Arbeitstemperatur im Fehlerfall. Die CO₂-Konzentration wird durch einen Zweistrahl-IR-Sensor mit barometrischer Druckkompensation gemessen. Optional verfügt der ICO über zwei Gasanschlüsse mit Schnellverschlüssen zum automatischen Umschalten der Gasflaschen und eine elektronische Steuerung für aktive Be- und Entfeuchtung (40 bis 97 % RH). Zusammen mit der präzisen Regelung der CO₂- (0 bis 20%) und O₂-Konzentration (1 bis 20%) ist die ICO-Serie auf unübertroffene Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu jeder Zeit ausgelegt.
Bestellinformation: Lieferung mit Kalibrierzertifikat des Herstellers (Daten gemessen in der Kammermitte bei 37 °C und 5% CO₂), jedoch ohne perforierte Edelstahl-Einlegeböden und Edelstahl-Wasserschale. Wasserschale und die benötigte Anzahl Einlegeböden bitte separat bestellen. Für alle Kammervolumen >56 Liter, mindestens 2 Einlegeböden oder Gitter müssen zusätzlich bestellt werden. Eine Auswahl an Zubehör und werkseitig eingebaute Optionen wie aktive Feuchteregelung, Regelung der Sauerstoffkonzentration, elektropolierter Innenraum und geteilte Innentür sind auf Anfrage erhältlich. Für zusätzliche Details kontaktieren Sie bitte Ihr Avantor Vertriebszentrum vor der Bestellung, da diese nicht im Nachhinein angepasst werden können.