Zentrifugen, Tischgerät, gekühlt, 5910Ri (General Lab Product)
Lieferant: EPPENDORF
5943000.011 5943000.149 5943000.173 5943000.216 5943000.316 5943000.516 5943000.904
521-3382EA 11470 EUR
521-3382 521-3386 521-3388 521-3391 521-3394 521-3399 521-3402
Zentrifugen, Tischgerät, gekühlt, 5910Ri (General Lab Product)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die gekühlte Tischzentrifuge 5910Ri zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit und Vielseitigkeit aus. Mit einer Reihe innovativer Lösungen in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Dokumentation und Benutzerverwaltung. Die Zentrifuge ist auf ein besonders breites Anwendungsspektrum ausgelegt. Zellgewinnung in Flaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1000 ml, DNA- und RNA-Isolierungen im großen Maßstab sowie Ficoll®-Gradienten zur Aufreinigung von Lymphozyten und Monozyten sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Einsatzgebiete.
  • Das große 7-Zoll-VisioNize®-Touchinterface mit einer intuitiven Nutzererfahrung ermöglicht schnelles und fehlerfreies Bedienen und stellt effiziente und reproduzierbare Läufe sicher
  • Der 5910 Ri bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und eine einzigartige Favoritenfunktion für eine superschnelle Parametereinstellung Häufig genutzte Einstellungen können über den Startbildschirm des Touch-Displays ausgewählt werden
  • GLP/GxP-Dokumentation unterstützt GLP/GxP-Anforderungen, Dokumentation aller Laufeinstellungen (Laufaufzeichnungen) und Ereignisse während des Laufs (Ereignisprotokolle)
  • Datenexport in PDF- oder CSV-Dateien
  • Benutzerverwaltung unterstützt das Qualitätsmanagement im regulierten Umfeld mit mehreren Berechtigungsstufen, Passwortschutz und Dokumentation aller Läufe und Benutzeraktivitäten
  • Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
  • Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
In Kombination mit einem umfassenden Angebot an Festwinkel- und Ausschwingrotoren bietet diese Zentrifuge ein besonders breites Anwendungsspektrum, was sie zur perfekten Wahl für Labore macht, in denen sie von mehreren Nutzern mit unterschiedlichen Anforderungen benötigt wird.
Für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional aerosoldichte QuickLock®-Deckel erhältlich (Aerosoldichtheit getestet und zertifiziert von Public Health England, Porton Down, UK).