Platin nominally 20% auf Ruß
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
47381.06 47381.03
47381.06EA 534 EUR
47381.06 47381.03
Platin nominally 20% auf Ruß
Platinum
Formel: Pt
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4