Polyethylenglycol 1.500, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Polyoxyethylen 1.500, PEG 1.500, Polyglycol 1.500, Polyethylenoxid 1.500
26607.290EA 53 EUR
26607.290 26607.360
Polyethylenglycol 1.500, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 1500 g/mol
Flammpunkt: 260
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Average molecular weight 1400 - 1600
Hydroxyl value 70 - 80
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 36 - 42 mPa.s
Solidification point about 45°C
Colouration (25% water) max 50 APHA