Fluorinert™ FC-70
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3312G-250G PC3312G-1KG PC3312G-50G
APOSPC3312G-250GEA 0 EUR
APOSPC3312G-250G APOSPC3312G-1KG APOSPC3312G-50G
Fluorinert™ FC-70
Fluorinert™
Bitte beachten Fluorinert is a trademark of 3M Company
Siedepunkt: 201…221 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,94 g/cm3 @ 25°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09753882
CAS-Nummer: 86508-42-1