8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BI4356-100MG BI4356-250MG BI4356-50MG
APOSBI4356-100MGEA 174 EUR
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG APOSBI4356-50MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₅H₁₇NO₆
Molecular Weight: 307.299 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063950
CAS-Nummer: 29266-96-4