15-Acetoxyscirpenol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 15-Acetoxyscirpendiol, 15-Acetoxyscirpen-3,4-diol

BIA2304-1MG
APOSBIA2304-1MGEA 133 EUR
APOSBIA2304-1MG
15-Acetoxyscirpenol
15-Acetoxyscirpenol
Formel: C₁₈H₂₆O₅
Molecular Weight: 322,396 g/mol
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00078774
CAS-Nummer: 2623-22-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR