5-Amino-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA4013-250MG BIA4013-100MG BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA 306 EUR
APOSBIA4013-250MG APOSBIA4013-100MG APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 219,24 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02683918
CAS-Nummer: 6383-69-3