Biotinyl-6-aminoquinoline

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: BAQ

BIB1154-10MG BIB1154-25MG BIB1154-5MG
APOSBIB1154-10MGEA 219 EUR
APOSBIB1154-10MG APOSBIB1154-25MG APOSBIB1154-5MG
Biotinyl-6-aminoquinoline
Biotinyl-6-aminoquinoline
Formel: C₁₉H₂₂N₄O₂S
Molecular Weight: 370,469 g/mol
Schmelzpunkt: 211…215 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063390
CAS-Nummer: 91853-89-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR