5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butyrate
BIB1174-100MG
BIB1174-1G
BIB1174-250MG
APOSBIB1174-100MGEA
94.4
EUR
APOSBIB1174-100MG
APOSBIB1174-1G
APOSBIB1174-250MG
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Formel:
C₁₂H₁₁BrClNO₂ Molecular Weight: 316,578 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00083261 CAS-Nummer: 129541-43-1 |